Merck
Z311014
Mettler Toledo tragbarer pH/Ionen-Messgeräte
Model MP120, meter with Inlab® 413 IP67 waterproof electrode
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NB.61
Qualität
CE Compliant
Beschreibung
ATC range −5 - 105 °C
BNC connector
electrode condition display
multipoint calibration: display
pH/mV/T functions
Hersteller/Markenname
Model MP120
Verfügbarkeit
available only in EU
Messbereich mV
1,999
pH-Messbereich
0.00-14.00, accuracy: 0.01, resolution: 0.01
Parameter
−5-105 °C temperature
Größe
50 mm × 90 mm × 210 mm
Akkuleistung
AA
Allgemeine Beschreibung
Ultraschallgeschweißtes Gehäuse - stabil und wasserdicht nach IP 67, schwimmfähig; batteriebetrieben (4 AA-Batterien werden mitgeliefert); Batterielebensdauer ca. 500Std.; automatische Abschaltung (10 Minuten).
Leistungsmerkmale und Vorteile
Hochwertige Ausstattung mit Autostabilisierung und Speicher für 10 Meßwerte.
Rechtliche Hinweise
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)