Merck
Z757047
Kern temperature calibration set for DBS moisture analyzer
set of 1
Synonym(e):
moisture sensor, moisture tester
Größe auswählen
1 SET
CHF 587.00
CHF 587.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 SET
CHF 587.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41111502
NACRES:
NB.71
CHF 587.00
Check Cart for Availability
Verpackung
set of 1
Hersteller/Markenname
Kern DBS-A01
Allgemeine Beschreibung
Temperature calibration set DBS-A01 consists of measuring sensor and display device for use with Kern Moisture Analyzer DBS 60-3.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)