Merck
Z309230
Quickfit® Allihn-Kühler
L 250 mm, joint: ST/NS 40/38
Synonym(e):
CX7/06/SC
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verbindung
joint: ST/NS40/38
Hersteller/Markenname
Quickfit CX 7/06/SC
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Länge
250 mm
Oberflächenbereich
130 cm2
Allgemeine Beschreibung
Die gewölbte Innenoberfläche bietet bessere Kühlergebnisse als normale Liebig-Kühler. Empfohlen für einfache Rückflussanwendungen.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)