Merck
Z303291
Quickfit® Spiralkühler (Graham)
L 300 mm, joint: ST/NS 29/32
Synonym(e):
C3/24/SC
Größe auswählen
1 EA
CHF 172.00
CHF 172.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 172.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 172.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Hersteller/Markenname
Quickfit C3/24/SC
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Länge
300 mm
Oberflächenbereich
400 cm2
Allgemeine Beschreibung
Die wirksame Oberfläche dieser Spiralkühler ist bedeutend größer als bei Liebigkühlern bei gleichen Außenmaßen. Dadurch wird eine besonders intensive Kühlung des Dampfes sichergestellt.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)