Merck
Z302678
Quickfit® Rundkolben
capacity 150 mL, joint: ST/NS 19/26
Synonym(e):
FR150/2S
Größe auswählen
1 EA
CHF 37.50
CHF 37.50
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 37.50
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 37.50
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
short
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS19/26
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Quickfit FR150/2S
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
150 mL
Allgemeine Beschreibung
Kurzer Hals, mit NS-Schliffhülse.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)