Merck
Z303232
Quickfit® Liebig-Kühler
L 400 mm, joint: ST/NS 29/32
Synonym(e):
C1/44/SC
Größe auswählen
1 EA
CHF 73.30
CHF 73.30
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 73.30
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 73.30
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Hersteller/Markenname
Quickfit C1/44/SC
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Länge
400 mm
Oberflächenbereich
290 cm2
Allgemeine Beschreibung
Die turbulente Strömung im Kühlmantel garantiert gute Kühlung schon bei geringem Durchfluß. Empfohlen für allgemeine Anwendungen.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)