Merck
Z293016
Supelco
TLC-Glasplatten
L × W 10 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator
Synonym(e):
Glass-Based TLC Plates
Größe auswählen
50 EA
CHF 329.00
CHF 329.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 EA
CHF 329.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NC.07
CHF 329.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 50 ea
Hersteller/Markenname
EMD Millipore® 1.05729.0001
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × B
10 cm × 20 cm
Schichtdicke
250 μm
Platte L × B
10 cm × 20 cm
Partikelgröße
10-12 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Rechtliche Hinweise
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)