Merck
1.05724
Supelco
DC-Platten, Kieselgel 60
pkg of 100 plates, plate L × W 5 cm × 20 cm, glass support
Synonym(e):
Dünnschichtchromatographie-Platten
Größe auswählen
100 UNITS
CHF 386.00
CHF 386.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 UNITS
CHF 386.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
CHF 386.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Verpackung
pkg of 100 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
250 μm
Platte L × B
5 cm × 20 cm
Partikelgröße
10-12 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
100 Glasplatten 5 x 20 cm
Unsere klassischen Kieselgel-DC-Platten kombinieren unser bewährtes Kieselgel 60 und ein einzigartiges Polymerbindemittel. Dadurch entsteht eine stark klebende und harte Oberfläche, die weder Blasen wirft noch reißt und die ohne Beschädigung mit einem Bleistift beschrieben werden kann.
Verlinkung
Ersetzt: 5724-3; 5724
Hinweis zur Analyse
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt-Messung): 480–540 m²/g
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74–0,84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 9,7–11,7 µm
Schichtdicke: 210–270 µm
Dickenschwankung pro Platte: ≤ 35 µm
Chromatographischer Test:
Farbstofftest
hRf-Werte
- Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
11–25
– Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 34–48
- Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 52–67
Trennzahl (Farbstofftest, lipophil): ≥ 10,5
Typischer Wert gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent: Toluol (45 % rel. Feuchte)
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13