Merck
Z284521
Sigma-Aldrich
Aldrich® large-capacity cold trap
bulb capacity 1,000 mL, with 50 mm O-ring joint
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’060.00
CHF 1’060.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’060.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
CHF 1’060.00
Check Cart for Availability
Kolben AD
130 mm
Kolbenkapazität
1,000 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mit auswechselbarem Kühlfinger und der Wahl zwischen <ST/>55/50 Dichtung oder 50 mm O-Ringdichtung. Kühlfallen mit O-Ringdichtung mit Halteklammer. Zur Verwendung mit oder ohne Trockeneis.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)