Merck
Z549452
Sigma-Aldrich
Aldrich® Vakuumfalle
Inlet, 90° bend, O.D. × H 35 mm × 250 mm
Synonym(e):
bubblers
Größe auswählen
1 EA
CHF 85.00
CHF 85.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 85.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
CHF 85.00
Check Cart for Availability
AD × H
35 mm × 250 mm
Einlass AD
19 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mit Eingangsstutzen in gerader oder gewinkelter Ausführung (mit 90°). Einfache Ausführung, aus einem Stück gefertigt.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)