Merck
Z118311
Sigma-Aldrich
Aldrich® large-capacity cold trap
Replacement bulb, for Z103101, joint: ST/NS 55/50
Größe auswählen
1 EA
CHF 305.00
CHF 305.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 305.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
CHF 305.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS55/50
Kolbenkapazität
500 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mit auswechselbarem Kühlfinger und der Wahl zwischen <ST/>55/50 Dichtung oder 50 mm O-Ringdichtung. Kühlfallen mit O-Ringdichtung mit Halteklammer. Zur Verwendung mit oder ohne Trockeneis.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)