Merck
Z281778
Sigma-Aldrich
Chem-FLEX transfer line
tube L 120 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.43
Röhrchen L
120 in.
Allgemeine Beschreibung
Die Leitung wird mit 2 Edelstahlnadeln (No. 12) verbunden. Gebrauchsfertige Transferleitungen aus CHEM-FLEX 106 Schlauchmaterial mit Innenschlauch aus dünnwandigem PTFE und äußerem Schlauch aus durchsichtigem PVC als Knickschutz. Kontaktfläche beim Umfüllen von Flüssigkeiten nur PTFE und Edelstahl. Extra-Sicherung beim Verwenden von Transfernadeln mit großem Durchmesser durch Festbinden der Septen an der Vorratsflasche mit Kabelbindern.
Rechtliche Hinweise
Chem-Flex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC