Z222518
Chem-FLEX™ Schlauch
Type 106, red, I.D. 0.106 in., O.D. 0.380 in.
Größe auswählen
CHF 209.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 209.00
Empfohlene Produkte
ID
0.106 in.
AD
0.380 in.
9.7 mm
Farbe
red
Allgemeine Beschreibung
- Chemisch inert und mechanisch besonders stabil, da aus PTFE-Innenschlauch mit PVC-Aussenschlauch
- Leicht mit Transfernadeln u. ä. zu verbinden
- Farblich kodiert
- Schneidemarke alle 6 mm
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)