Z279943
Norprene® A-60-G Laborschlauch
I.D. × O.D. 1/4 in. × 7/16 in.
Synonym(e):
chemical resistant tubing, thermoplastic elastomer tubing
Größe auswählen
CHF 140.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 140.00
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 50 feet
Hersteller/Markenname
Tygon
ID × AD
1/4 in. × 7/16 in.
Wandabmessungen
3/32 in.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Chemical resistance to oxidizing agents, acids, and alkalies
- Resistance to flex-fatigue, will not weaken or crack
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)