Z279951
Norprene® A-60-G Laborschlauch
I.D. × O.D. 1/4 in. × 1/2 in.
Synonym(e):
chemical resistant tubing, thermoplastic elastomer tubing
Größe auswählen
CHF 206.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 206.00
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 50 feet
Hersteller/Markenname
Tygon
ID × AD
1/4 in. × 1/2 in.
Wandabmessungen
1/8 in.
1 of 4
Dieser Artikel | Z279943 | Z279994 | Z279897 |
---|---|---|---|
manufacturer/tradename Tygon | manufacturer/tradename Tygon | manufacturer/tradename Tygon | manufacturer/tradename Tygon |
I.D. × O.D. 1/4 in. × 1/2 in. | I.D. × O.D. 1/4 in. × 7/16 in. | I.D. × O.D. 3/8 in. × 9/16 in. | I.D. × O.D. 1/16 in. × 3/16 in. |
wall size 1/8 in. | wall size 3/32 in. | wall size 3/32 in. | wall size 1/16 in. |
Allgemeine Beschreibung
- Chemical resistance to oxidizing agents, acids, and alkalies
- Resistance to flex-fatigue, will not weaken or crack
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)