Merck
Z274682
Sigma-Aldrich
Wilmad® NMR-Präzisionsröhrchen, 10 mm Durchm.
frequency 200 MHz, L 7 in.
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
Materialien
borosilicate glass tube
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad 513-1PP-7
Parameter
200 MHz frequency
Länge
7 in.
Sturz/Wölbung
51 μm
Konzentrizität
254 μm
Röhrchendurchm.
10 mm
Wandstärke
0.46 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Aus Pyrex® Borosilikatglas für die Kompatibilität mit Schliffen, Ventilen und Vakuum-Racks. Präzisionsgeschliffen und hochglanzpoliert für Spinning-Stabilität und höchste Auflösung. Die Röhrchen haben einen runden Boden und verfügen über eine sandgestrahlte Stelle für die Beschriftung der Proben. Die Röhrchen sind dünnwandig. Röhrchen mit einer Länge von 9 Zoll sind für die Herstellung von Standards und für die Verwendung mit tip-off -Verteilern. Präzisions Wilmad NMR-Röhrchen eignen sich für die Hochfeld-NMR-Spektroskopie.
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries