Merck
Z268429
Sigma-Aldrich
Filterhalter für Gelman Spritzenfilter
diam. 25 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
eCl@ss:
32110206
Materialien
polyacetal (resin construction)
polypropylene housing
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Gelman 4320
Durchmesser
25 mm
Porengröße
(N/A)
Fitting
Luer inlet and outlet
Allgemeine Beschreibung
Vielfach verwendbarer Filterhalter, die Alternative zu Einmalfiltern. Autoklavierbar. Gehäuse aus Polyacetal.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)