Merck
Z261017
Nalgene®-Polypropylen-Copolymer-Scheidetrichter
capacity 125 mL
Synonym(e):
liquid separation funnel, plastic separation device
Größe auswählen
1 EA
CHF 76.80
CHF 76.80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 76.80
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 76.80
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 4300-0125
Kapazität
125 mL
Verschlussgröße
28 mm
Allgemeine Beschreibung
Bruchfest und fast transparent. Phasengrenze selbst unten am Hahn klar erkennbar. PTFE-Hahn und Tefzel Schraubdeckel dichtschliessend.(Nalgene 4300)
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)