Merck
Z260746
Nalgene® FEP Scheidetrichter
capacity 2,000 mL
Synonym(e):
liquid-liquid extraction funnel, nalgene separatory funnel
Größe auswählen
1 EA
CHF 633.00
CHF 633.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 633.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 633.00
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 4301-2000
Kapazität
2,000 mL
Verschlussgröße
53 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Unzerbrechlich, fast klar durchsichtig. Chemikalienbeständig FEP Hahn und Trichter mit Tefzel® ETFE Schraubverschluß. Hahn und Schraubverschluss sind leckdicht.
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)