Merck
Z258997
Flexible Rührwelle
L 152.4 cm (60 in.) , overall
Größe auswählen
1 EA
CHF 365.00
CHF 365.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 365.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
CHF 365.00
Check Cart for Availability
Materialien
glass
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 8081-32
Länge
152.4 cm (60 in.) , overall
Allgemeine Beschreibung
Zum getrennten Aufbau von Motor und Rührer. Ein Ende mit einer kugelgelagerten Schraubkupplung zum Anschluß an jeden Motor mit 8 mm-Welle, das andere Ende hat einen abnehmbaren Handgriff mit einem 8 mm-Adapter zum Anschluß an ein FLEX-GRIP-Spannfutter (separat erhältlich, s. oben). Die Welle arbeitet bis zu Drehzahlen von 14,000 U/Min gegen den Uhrzeigersinn. Bedienungs- und Serviceanleitung werden mitgeliefert. Die komplette Einheit beinhaltet: flexible Welle, Motorkupplung für 8mm-Welle, Handgriff mit Spannfutteradapter und Bohrfutterschlüssel mit Kette
Rechtliche Hinweise
Flex-Grip is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)