Merck
Z136786
Flex-Grip® Rührerfutter
fits shaft o.d., 10 mm
Größe auswählen
1 EA
CHF 67.90
CHF 67.90
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 67.90
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.72
CHF 67.90
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
fits shaft o.d. 10 mm
Hersteller/Markenname
Ace Glass 812410
Allgemeine Beschreibung
Nylonspannfutter, passend auf 8 mm Motorwellen.
Rechtliche Hinweise
Flex-Grip is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)