Merck
Z215198
PTFE screw propeller stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 650 mm
Synonym(e):
PTFE Stirrer Shaft
Größe auswählen
1 EA
CHF 104.00
CHF 104.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 104.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
CHF 104.00
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cowie 005.265.2
Länge
650 mm
Flügeldurchm.
60 mm
Wellendurchm.
9.5 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Guaranteed chemically resistant, inert and leak-free
  • Use up to 280°C (540°F)
  • Encapsulated stainless steel core for maximum rigidity
Please note: The propeller and shaft are fused together.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)