Merck
Z255939
Nalgene® 180 vacuum tubing
I.D. × O.D. 3/8 in. × 7/8 in., wall size 1/4 in.
Synonym(e):
plastic vacuum tubing
About This Item
UNSPSC-Code:
41105108
NACRES:
NB.35
Verpackung
pkg of 10 feet
Hersteller/Markenname
Nalgene 8000-0145
Parameter
30 psi max. pressure (52 °C)
60 psi max. pressure (25 °C)
ID × AD
3/8 in. × 7/8 in.
Wandabmessungen
1/4 in.
Allgemeine Beschreibung
Transparent, ungiftig, autoklavierbar Plastik Schlauch hat dicke Wände, vakuumfest.
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)