Merck
Z249602
Sigma-Aldrich
Von Aldrich® modifizierter und ummantelter Dean-Stark-Abscheider
joint: ST/NS 24/40, Overall H 300 mm
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’690.00
CHF 1’690.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’690.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
CHF 1’690.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Gesamt H
300 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zum azeotropen Abdestillieren von Lösungsmitteln schwerer als Wasser (CHCI3), 350 mL Inhalt, das PTFE-Ventil öffnet 0-3 mm. Schliffe in NS 24/40.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)