Merck
Z247588
Coors Abdampfschalen
capacity 140 mL
Größe auswählen
1 PKG
CHF 154.00
CHF 154.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
CHF 154.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
CHF 154.00
Check Cart for Availability
Materialien
circles
porcelain
Agentur
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
Coorstek 66200
Höhe
42 mm
Kapazität
140 mL
Schalendurchm.
94 mm
Oberteil AD
94 mm
Allgemeine Beschreibung
Porzellan, mit Ausguss; innen und aussen glasiert, außer Rand; Max. Gebrauchstemperatur 1,150 °C; Max. Temperatur unter Vakuum: 1,300 °C.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.