Merck
Z247057
Coors casserole
capacity 270 mL
Größe auswählen
1 EA
CHF 67.30
CHF 67.30
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 67.30
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
CHF 67.30
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Materialien
circles
porcelain
Sterilität
non-sterile
Verpackung
case of 12 ea (Internal pack of 6)
Hersteller/Markenname
Coorstek 66060
Kapazität
270 mL
Durchm. × H
100 mm × 50 mm
Schalendurchm.
100 mm
Allgemeine Beschreibung
Porzellan, mit Ausguss und Handgriff; Innen- und Außenseite glasiert, außer Rand und Griffende.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)