Z243736
Thermowell heating mantle
for flask size, 2,000 mL, AC/DC input 110 - 120 V AC
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
110-120 V, US 3-pin plug (AC)
Materialien
ceramic
Leistungsmerkmale
CSA approved 110V to 120V models
for flask size 2,000 mL
Verfügbarkeit
not available in EU
Parameter
0-550 °C temp. range
Gewicht
7.5 lb
Leistungsaufnahme
760 W