Merck
Z101923
Sigma-Aldrich
Kugelröhre mit einzelner Glühbirne
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40, plain
Größe auswählen
1 EA
CHF 161.00
CHF 161.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 161.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
CHF 161.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Kapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Waagrecht außerhalb des Ofens angebracht, dienen die Kugelrohre zur Kühlung und Sammlung des Destillats bei minimalem Materialverlust.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)