Merck
Z222739
Sigma-Aldrich
Trockenrohrbaugrupe für den Aldrich Chemikalientrockner und Chem-Dry Apparatur
replacement bulb
Größe auswählen
1 EA
CHF 442.00
CHF 442.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 442.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 442.00
Check Cart for Availability
Materialien
colorless tube
glass tube
round bottom
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
The bulb is a replacement part for the Chem-Dry chemical dryer, Z251984 and Z251992.
These replacement drying-tube pieces fit as a replacement parts in the Aldrich Chemical Dryer and Chem-Dry apparatus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)