Merck
Z216011
Fester PTFE-Stopfen
joint: ST/NS 34/35
Synonym(e):
flask stopper, lab stopper, stoppers
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.35
Verbindung
joint: ST/NS34/35
Hersteller/Markenname
Cowie (010.234)
Allgemeine Beschreibung
Aus massivem PTFE gedreht mit trapezförmigen Dichtungen für Mittel- bis Hochvakuumanwendungen bis zu 280°C.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)