Merck
Z215937
Fester PTFE-Stopfen
joint: ST/NS 29/42
Synonym(e):
flask stopper, lab stopper, stoppers
About This Item
UNSPSC-Code:
41122500
NACRES:
NB.35
Verbindung
joint: ST/NS29/42
Hersteller/Markenname
Cowie 010.129
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Aus massivem PTFE gedreht mit trapezförmigen Dichtungen für Mittel- bis Hochvakuumanwendungen bis zu 280°C.