Merck
SYNS111420
Synthware PTFE stopper with handle
joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
Synthware S111420, keyhead stopper
Größe auswählen
1 EA
CHF 39.00
CHF 39.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 39.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122500
NACRES:
NB.51
CHF 39.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware S111420
Allgemeine Beschreibung
PTFE handle stoppers for easy gripping.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)