Merck
Z215481
Starre PTFE-Hülse
joint: ST/NS 19/26
Synonym(e):
ptfe sleeves
Größe auswählen
1 EA
CHF 10.80
CHF 10.80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 10.80
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.35
CHF 10.80
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS19/26
Hersteller/Markenname
Cowie
Allgemeine Beschreibung
Robuste PTFE-Buchse mit Griffring für wiederholte Verwendung und leichter Handhabung. Schräge trapezförmige Dichtungsringe erlauben Arbeiten unter Hochvakuum ohne Fett bis 280°C.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)