Merck
Z215457
Starre PTFE-Hülse
joint: ST/NS 34/45
Synonym(e):
ptfe sleeves
Größe auswählen
1 EA
CHF 17.50
CHF 17.50
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 17.50
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.35
CHF 17.50
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Verbindung
joint: ST/NS34/45
Hersteller/Markenname
Cowie
Allgemeine Beschreibung
Robuste PTFE-Buchse mit Griffring für wiederholte Verwendung und leichter Handhabung. Schräge trapezförmige Dichtungsringe erlauben Arbeiten unter Hochvakuum ohne Fett bis 280°C.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)