Merck
Z201022
Sigma-Aldrich
Spilfyter® Chemikalien-Klassifizierer
pkg of 1 ea
Größe auswählen
1 EA
CHF 159.00
CHF 159.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 159.00
About This Item
UNSPSC-Code:
47131905
NACRES:
NB.35
CHF 159.00
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Allgemeine Beschreibung
Schnelle Bestimmung verschütteter oder unbekannter Chemikalien. Teststreifen mit Testfeldern für verschiedene chemische Klassen (z.B. Oxidantien, Fluoride, Organika, Chloride). Mit Plastikstreifen einzeln versiegelt. Jedes Kit enthält 6 Teststreifen, 36 m PP-Schnur und laminierte Farbskala. Im luftdichten Röhrchen verpackt.
Rechtliche Hinweise
Spilfyter is a registered trademark of National Packaging Services Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)