Merck
Z197904
Flexible bonding wire
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.51
Hersteller/Markenname
Justrite 8499
Länge
0.91 m
3 ft
Größe
Allgemeine Beschreibung
Verhindert statische Entladungen und alle damit verbundenen Risiken!
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)