807997
TOYOPEARL® SP-650M
phase sulfopropyl, bottle of 250 mL, 65 μm particle size
Synonym(e):
TOYOPEARL® SP-650 Cation Exchange Media
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
SP-650M
Produktlinie
TOYOPEARL®
Form
slurry
Leistungsmerkmale
counter ion Na+
Verpackung
bottle of 250 mL
Parameter
3 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
Matrix
methacrylate
Aktive Matrixgruppe
sulfopropyl phase
Partikelgröße
65 μm
Betriebs-pH-Wert
3-11
Kapazität
0.15 meq/mL±0.02 meq/mL ion exchange capacity
50 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
55 mg/mL±10 mg/mL binding capacity (lysozyme)
Kompatibilität
mode of use strong cation exchange chromatography
Trenntechnik
cation exchange
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Spezifikationen
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?