Merck
Z171700
Ace double-jacketed coiled condenser
jacket L 400 mm
Größe auswählen
1 EA
CHF 548.00
CHF 548.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 548.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 548.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint ST/NS24/40
Hersteller/Markenname
Ace Glass 595515
Mantel L
400 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Schliffe in NS24/40. Hohe Kühlleistung für niedrigsiedende Lösemittel. Kompakte Bauform minimiert Diffusionsprobleme.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)