Merck
Z164038
Sigma-Aldrich
Aldrich® Kühlfinger-Kondensator
joint: ST/NS 24/40
Größe auswählen
1 EA
CHF 337.00
CHF 337.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 337.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 337.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Gesamt H
310 mm
Kühlfinger L × Durchm.
250 mm × 80 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Für Reaktionen mit niedrig-kochenden Lösungsmitteln
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)