Z166413
Quantofix® Teststreifen
Nitrate (NO3-)
Beschreibung
range mg/L 0, 10, 30, 60, 100, 250, 500
semi-quantitative
spezifische(r) Analyt(en)
nitrate
Eignung der Reaktion
reaction type: Griess reaction
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Macherey-Nagel
Farbe
white to red-violet change
Nachweisverfahren
colorimetric
Allgemeine Beschreibung
Für die halb-quantitative Bestimmungen von Ionen in Lösung Plastikstreifen mit Papiertestfeld. Einfacher Farbvergleich der Teststreifen mit der Skala auf der Packung. Einfache Handhabung, selbst bei aggresiven Probenlösungen.
- Einfach eintauchen und ablesen
- Keine Geräte notwendig
- Hochspezifisch; Interferenzen können maskiert oder gefällt werden
- Abm.: 6 x 95 x 0.2mm
Rechtliche Hinweise
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)