Merck
Z166332
Sigma-Aldrich
Quantofix® Teststreifen
Aluminum (Al3+)
About This Item
UNSPSC-Code:
41113034
NACRES:
NB.35
Beschreibung
range mg/L 0, 5, 20, 50, 200, 500
semi-quantitative
spezifische(r) Analyt(en)
aluminium
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Macherey-Nagel
Farbe
pink to red change
Nachweisverfahren
colorimetric
Allgemeine Beschreibung
Für die halb-quantitative Bestimmungen von Ionen in Lösung Plastikstreifen mit Papiertestfeld. Einfacher Farbvergleich der Teststreifen mit der Skala auf der Packung. Einfache Handhabung, selbst bei aggresiven Probenlösungen.
  • Einfach eintauchen und ablesen
  • Keine Geräte notwendig
  • Hochspezifisch; Interferenzen können maskiert oder gefällt werden
  • Abm.: 6 x 95 x 0.2mm
Rechtliche Hinweise
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)