Merck
Z154865
Einweg-Aluminiumschalen
crimped sides with finger-grip handle, capacity 60 mL, dish diam. 70 mm
Synonym(e):
Aluminum Weighing Dishes, Disposable Dishes
Größe auswählen
100 EA
CHF 51.80
1000 EA
CHF 270.00
CHF 51.80
Voraussichtliches Versanddatum11. Juli 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
CHF 51.80
1000 EA
CHF 270.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.71
CHF 51.80
Voraussichtliches Versanddatum11. Juli 2025
Materialien
aluminum
circles
Verpackung
pack of 100 ea
case of 1000 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
60 mL
Schalendurchm.
70 mm
Allgemeine Beschreibung
Glatter Boden. Zum Wiegen, Entnehmen, Verdampfen oder als Staubschutz. Ölfrei. Temperaturlimit:676 °C.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1