Fortfahren mit
HS14522
Aluminium weighing dish
D × H 101 mm × 12 mm , large
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121812
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS14522
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS14522
D × H
101 mm × 12 mm , large
General description
Designed for moisture determination balances.
  • Weigh dishes are FDA/food-grade compliant
  • Disposable
  • Slightly tapered walls for stacking
  • Pack of 50
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS14521BHS14521ABR155546
description
D × H 101 mm × 12 mm , large
description
D × H 57 mm × 12 mm , meduim
description
D × H 43 mm × 12 mm , small
description
polystyrene, L × W × H 80 mm × 50 mm × 14 mm, diamond
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS14522
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS14521B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS14521A
manufacturer/tradename
BRAND 155546
D × H
101 mm × 12 mm , large
D × H
57 mm × 12 mm , meduim
D × H
43 mm × 12 mm , small
D × H
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)