Merck
Z154849
Sigma-Aldrich
Einweg-Aluminiumschalen
crimped sides with finger-grip handle, dish diam. 43 mm, capacity 20 mL
Größe auswählen
1 PKG
CHF 34.00
CHF 34.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
CHF 34.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.71
CHF 34.00
Check Cart for Availability
Materialien
aluminum
circles
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
20 mL
Schalendurchm.
43 mm
Allgemeine Beschreibung
Glatter Boden. Zum Wiegen, Entnehmen, Verdampfen oder als Staubschutz. Ölfrei. Temperaturlimit:676 °C.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)