These polypropylene NMR tube caps are resistant to DMSO. At room temperature, chloroform may cause extensive absorption and/or rapid permeation if exposed more that intermittently. It is recommended that the end-user perform a suitability test with chloroform. At higher temperatures the product will be extensively damaged.
Z153265
NMR-Röhrchenkappen
NMR tube size 5 mm, assorted colors
Synonym(e):
NMR-Röhrchen
Größe auswählen
CHF 88.50
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 88.50
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 6 × 100 ea
NMR-Röhrchengröße
5 mm
Farbe
assorted colors
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
are these NMR tube caps resistant to chloroform and DMSO