Merck
Z153079
Sigma-Aldrich
Allzweck-Scheren
autoclavable, pkg of 1 ea
Synonym(e):
multi purpose shears
Größe auswählen
1 EA
CHF 13.00
CHF 13.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 13.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.35
CHF 13.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
autoclavable
Verpackung
pkg of 1 ea
Allgemeine Beschreibung
Edelstahlschneiden (eine geriffelt), Kunststoffgriffe. Autoklavierbar bis 120°C. Einsetzbar für alle Materialien von Draht bis Knochen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2