Merck
Z130915
Nalgene® Griffin beakers
capacity 250 mL, transparent polymethylpentene
Synonym(e):
PMP beaker, nalgene PMP beaker
Größe auswählen
1 PKG
CHF 40.10
CHF 40.10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
CHF 40.10
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
CHF 40.10
Check Cart for Availability
Materialien
transparent polymethylpentene
Leistungsmerkmale
graduations
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 1203-0250
Kapazität
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Dauertemperatur: 150°C, kurzzeitig: 175°C
Niedrige Form.Graduierung , Katalognummer, Größe, Kunststoff-Code, max.Temperatur und Symbol"keine offene Flamme" sind im Siebdruck aufgetragen , entspr. ISO/DIN 7056 International Standard. Chemisch resistent. Autoklavierbar. Nicht für den Gebrauch auf Heizplatten geeignet.
Sonstige Hinweise
Browse all plastic beakers
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Questions
  1. how many beaker in one pack, please?
    1 answer
    1. As mentioned in the PROPERTIES section, there are 6 in one pack.