Z186848
Allzweck-Probenahmebehälter
capacity 8 oz
Empfohlene Produkte
Kapazität
8 oz
Allgemeine Beschreibung
Stabiler und durchscheinender PP Container, beständig gegen Säuren und Laugen sowie die meisten organischen Lösemittel. Graduierung aufgeprägt 1oz and 20 mL. Preiswert genug zum Einmalgebrauch, aber auch stabil genug zum mehrfachen Verwenden. Dichtschließende PE-Deckel einzeln erhältlich. Nicht steril.
Sonstige Hinweise
Supplied without lid. No lid available.