Merck
Z117013
Spritzennadel aus Edelstahl (304)
gauge 14, L 4 in.
Synonym(e):
Medical Syringe Needle, Stainless Steel Needle
Größe auswählen
1 EA
CHF 52.80
CHF 52.80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 52.80
About This Item
UNSPSC-Code:
41122002
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
CHF 52.80
Check Cart for Availability
Beschreibung
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cadence Science
Länge
4 in.
Manometer
14
Allgemeine Beschreibung
V2A-Stahl Nadel mit verchromtem Messingfuß mit Luerhülse.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)