Merck
Z106410
Supelco
Schwarze Kunststoffkappen
Solid top, white rubber liner, thread for 15-425, pkg of 200 ea
Größe auswählen
200 EA
CHF 96.20
CHF 96.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 EA
CHF 96.20
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
CHF 96.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
black phenolic cap
white rubber liner
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic solid top cap
Verpackung
pkg of 200 ea
NMR-Röhrchen-Durchm.
10 mm
Fitting
thread for 15-425
Allgemeine Beschreibung
These autoclavable caps are designed to ensure the ultimate in product safety.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)